Dextran, M.W. ~ 150,000, Pulver
Lieferant: Spectrum Chemical
D1013-1KG
SPCMD1013-1KGEA 1980 EUR
SPCMD1013-1KG
Dextran, M.W. ~ 150,000, Pulver
Dextran
Form: Powder
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5