4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
D2181-5KGBL
SPCMD2181-5KGBLEA
8900
EUR
SPCMD2181-5KGBL
4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Bitte beachten Storage temperature - HYGROSCOPIC: Keep tightly closed.
Formel:
C₂₁H₁₉ClO₂ Molecular Weight: 338,8 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008409 CAS-Nummer: 40615-36-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Approx. 98% |