2,6-Pyridindicarbonsäure

Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung

Synonyme: Dipicolinsäure, DPA

D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 1440 EUR
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
2,6-Pyridindicarbonsäure
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Flammpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006299
CAS-Nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR