Dimethylammonium chloride
Lieferant: Spectrum Chemical
D2396-12KGBL
D2396-2.5KGPL
D2396-25KGBL
SPCMD2396-12KGBLEA
3080
EUR
SPCMD2396-12KGBL
SPCMD2396-2.5KGPL
SPCMD2396-25KGBL
Dimethylammonium chloride
Dimethylammoniumchlorid
Formel:
C₂H₈ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012477 CAS-Nummer: 506-59-2 |