1,4-Dimethoxybenzol
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Hydrochinondimethylether
D2455-25KGBL
SPCMD2455-25KGBLEA 0 EUR
SPCMD2455-25KGBL
1,4-Dimethoxybenzol
1,4-Dimethoxybenzol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Siedepunkt: 212.6
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 0.874 g/cm³ (24.9 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008401
CAS-Nummer: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.