Diethylsebacat

Lieferant: Spectrum Chemical

Synonyme: 1,10-Decandisäurediethylester, Sebacinsäurediethylester, Decandisäurediethylester

D2843-35KGBL
SPCMD2843-35KGBLEA 0 EUR
SPCMD2843-35KGBL
Diethylsebacat
Diethylsebacat
Formel: C₁₄H₂₆O₄
Molecular Weight: 258,36 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009219
CAS-Nummer: 110-40-7
EINECS: 203-764-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98% Min.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR