Diethylenglycolmonoethylether

Lieferant: Spectrum Chemical

E1022-200LTBL E1022-20LTMT
SPCME1022-200LTBLEA 6030 EUR
SPCME1022-200LTBL SPCME1022-20LTMT
Diethylenglycolmonoethylether
Diethylenglycolmonoethylether

BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)

Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002872
CAS-Nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR