EDTA Dikaliumsalz Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität

Lieferant: Spectrum Chemical

Synonyme: Edetinsäure Dikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K2 Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Dikaliumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure di-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat

E1042-12KG E1042-2.5KG E1042-50KGBL
SPCME1042-12KGEA 1950 EUR
SPCME1042-12KG SPCME1042-2.5KG SPCME1042-50KGBL
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 404.46 g/mol
Schmelzpunkt: 272
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR