(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol ≥98%, Reagenzqualität

Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung

Synonyme: (±)-2,4-Dihydroxy-2-methylpentan

HE188-20LT
SPCMHE188-20LTEA 1150 EUR
SPCMHE188-20LT
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol ≥98%, Reagenzqualität
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol

Hexylene Glycol, Reagent.

Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004547
CAS-Nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98% Min.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR