di-Potassium oxalate monohydrate ≥98,5%, Kristalle ACS

Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz Monohydrat, Oxalsäure Kaliumsalz Monohydrat, Ethandisäure Dikaliumsalz Monohydrat

P1355-500GM P1355-125GM P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA 352 EUR
SPCMP1355-500GM SPCMP1355-125GM SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98,5%, Kristalle ACS
di-Kaliumoxalat Monohydrat

Form: Crystal

Formel: (COOK)₂·H₂O
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98.5% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR