Kaliumhydrogencarbonat, körnig USP

Lieferant: Spectrum Chemical

Synonyme: Kaliumbicarbonat

PO158-12KG PO158-2.5KG PO158-45KGBL
SPCMPO158-12KGEA 1170 EUR
SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG SPCMPO158-45KGBL
Kaliumhydrogencarbonat, körnig USP
Kaliumhydrogencarbonat

Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)

Formel: KHCO₃
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Schmelzpunkt: 292
Dichte: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.5% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR