Kaliumhydrogencarbonat, körnig USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Kaliumbicarbonat
PO158-12KG
PO158-2.5KG
PO158-45KGBL
SPCMPO158-12KGEA
1170
EUR
SPCMPO158-12KG
SPCMPO158-2.5KG
SPCMPO158-45KGBL
Kaliumhydrogencarbonat, körnig USP
Kaliumhydrogencarbonat
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Formel:
KHCO₃ Molecular Weight: 100.12 g/mol Schmelzpunkt: 292 Dichte: 2.17 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011402 CAS-Nummer: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Merck Index: 13,07691 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.5% Min. |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...