Natriumacetat Trihydrat, körnig USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
SO105-100KGBL SO105-12KG SO105-2.5KG SO105-50KGBL
SPCMSO105-100KGBLEA 3050 EUR
SPCMSO105-100KGBL SPCMSO105-12KG SPCMSO105-2.5KG SPCMSO105-50KGBL
Natriumacetat Trihydrat, körnig USP
Natriumacetat Trihydrat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Molecular Weight: 136.08 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.