Natriumdodecylsulfat (SDS) NF, Ph. Eur., BP, JP

Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr

SO180-12KG SO180-2.5KG SO180-45KGBL SO180-1KG
SPCMSO180-12KGEA 2110 EUR
SPCMSO180-12KG SPCMSO180-2.5KG SPCMSO180-45KGBL SPCMSO180-1KG
Natriumdodecylsulfat (SDS) NF, Ph. Eur., BP, JP
Natriumdodecylsulfat (SDS)

Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 85% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR