Thiaminhydrochlorid ≥98,0% FCC
Lieferant: Spectrum Chemical
T1053-25KGBL T1053-500GM T1053-100GM T1053-1KG
SPCMT1053-25KGBLEA 7270 EUR
SPCMT1053-25KGBL SPCMT1053-500GM SPCMT1053-100GM SPCMT1053-1KG
Thiaminhydrochlorid ≥98,0% FCC
Thiamin Hydrochlorid
Thiaminhydrochlorid, FCC, ist das Hydrochloridsalz von Vitamin B1 und wird zur Behandlung oder Vorbeugung von Vitamin-B1-Mangel verwendet. Die FCC-Qualität erfüllt die Anforderungen des Food Chemical Codex und ist für alle Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel geeignet. Spectrum Chemical bietet über 300 chemische Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität, die in Laborflaschen bis hin zu Produktionsfässern verpackt sind und gemäß den aktuellen Good Manufacturing Practices (cGMP) gemäß 21CFR Teil 211 in von der FDA registrierten und inspizierten Einrichtungen hergestellt, verpackt und gelagert werden.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8