N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%
Lieferant: Spectrum Chemical
T2016-1KG
SPCMT2016-1KGEA 419 EUR
SPCMT2016-1KG
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin
Formel: C₁₄H₃₂N₂O₄
Dichte: 1,013
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004534
CAS-Nummer: 102-60-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Approx. 98%