Triethanolamin (Trolamin, TEA) NF

Lieferant: Spectrum Chemical

TR143-200LTBL TR143-20LT TR143-4LTGL
SPCMTR143-200LTBLEA 7360 EUR
SPCMTR143-200LTBL SPCMTR143-20LT SPCMTR143-4LTGL
Triethanolamin (Trolamin, TEA) NF
Triethanolamin (Trolamin, TEA)

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formel: C₆H₁₅NO₃
Siedepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,6 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR