Triethanolamin (Trolamin, TEA) NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
2,2',2''-Nitrilotriethanol, Tris-(2-hydroxyethyl)amin
TR143-200LTBL
TR143-20LT
TR143-4LTGL
SPCMTR143-200LTBLEA
7360
EUR
SPCMTR143-200LTBL
SPCMTR143-20LT
SPCMTR143-4LTGL
Triethanolamin (Trolamin, TEA) NF
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
C₆H₁₅NO₃ Molecular Weight: 149.19 g/mol Siedepunkt: 335.4 Schmelzpunkt: 21.6 Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002855 CAS-Nummer: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 13,09739 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...