Vanillin NF

Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung

VA130-12KG VA130-2.5KG VA130-50KGBL
SPCMVA130-12KGEA 3710 EUR
SPCMVA130-12KG SPCMVA130-2.5KG SPCMVA130-50KGBL
Vanillin NF
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼82 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 97% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR