NGL-IMPACT® CH1 Affinity Ligand ELISA Kit
Lieferant: Spectrum Laboratories
9-EL-0040
SPEC9-EL-0040EA
1760
EUR
SPEC9-EL-0040
NGL-IMPACT® CH1 Affinity Ligand ELISA Kit
Tests
ELISAs
Das NGL-IMPACT® CH1 Affinity Ligand ELISA Kit bietet eine genaue und präzise Quantifizierung für nachgelagerte Prozesse, die einen Purolite Praesto Jetted 70 CH1-Erfassungsschritt verwenden.
- Exakt übereinstimmender Referenzstandard (NGL-IMPACT® CH1 Ligand)
- Rückgewinnung: 80 bis 120%
- Genauigkeit und Präzision: Inter-Assay ±15%, Intra-Assay ±15%
Kit enthält: Mit Anti-CH1-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Reagenz A: Probenverdünner (5X), Reagenz B: NGL-IMPACT® CH1 Ligand-Standardlösung, Reagenz C: Kaninchen-Anti-CH1: Biotinsonde, Reagenz D: Streptavidin: Peroxidase-Konjugat, Reagenz E: TMB-Peroxidase-Substrat, PBS-Packungen (Menge 2)