Hohlfaserfilter-Module, mPES-Membran, MidiKros®
Lieferant: Spectrum Laboratories
D04-E003-05-N D04-E010-05-N D04-E030-05-N D04-E100-05-N D02-E100-05-N D06-E100-05-S D06-E500-10-S D06-E500-10-N D06-E500-05-S D04-E005-05-S D04-E050-05-S D04-E050-05-N D04-E030-10-S D04-E030-10-N D04-E030-05-S D04-E010-05-S D04-E070-05-N D04-E005-05-N D04-E003-05-S D04-E300-05-N D04-E500-10-S D04-E500-10-N D04-E500-05-S D04-E500-05-N D04-E300-10-S D04-E050-10-N D04-E300-05-S D04-E050-10-S D04-E100-10-S D04-E100-10-N D04-E100-05-S D04-E070-05-S D04-E300-10-N D02-E003-05-N D02-E030-05-N D02-E010-05-S D02-E010-05-N D02-E005-05-S D02-E003-05-S D02-E005-05-N D02-E030-05-S D02-E050-10-N D06-E070-05-S D02-E050-05-N D06-E300-05-N D06-E100-10-S D06-E100-10-N D06-E100-05-N D06-E300-10-N D06-E300-10-S D06-E070-05-N D06-E050-10-S D06-E050-10-N D06-E050-05-S D06-E050-05-N D06-E030-10-S D06-E300-05-S D06-E030-05-N D06-E500-05-N D02-E070-05-S D02-E300-10-N D02-E300-05-S D02-E300-05-N D02-E100-10-S D02-E100-10-N D02-E100-05-S D06-E030-10-N D02-E500-05-S D02-E070-05-N D02-E050-10-S D02-E050-05-S D02-E030-10-S D06-E003-05-N D02-E030-10-N D06-E010-05-S D06-E010-05-N D06-E005-05-S D02-E300-10-S D06-E003-05-S D02-E500-05-N D02-E500-10-S D02-E500-10-N D06-E030-05-S D06-E005-05-N
SPECD04-E003-05-NEA 644 EUR
SPECD04-E003-05-N SPECD04-E010-05-N SPECD04-E030-05-N SPECD04-E100-05-N SPECD02-E100-05-N SPECD06-E100-05-S SPECD06-E500-10-S SPECD06-E500-10-N SPECD06-E500-05-S SPECD04-E005-05-S SPECD04-E050-05-S SPECD04-E050-05-N SPECD04-E030-10-S SPECD04-E030-10-N SPECD04-E030-05-S SPECD04-E010-05-S SPECD04-E070-05-N SPECD04-E005-05-N SPECD04-E003-05-S SPECD04-E300-05-N SPECD04-E500-10-S SPECD04-E500-10-N SPECD04-E500-05-S SPECD04-E500-05-N SPECD04-E300-10-S SPECD04-E050-10-N SPECD04-E300-05-S SPECD04-E050-10-S SPECD04-E100-10-S SPECD04-E100-10-N SPECD04-E100-05-S SPECD04-E070-05-S SPECD04-E300-10-N SPECD02-E003-05-N SPECD02-E030-05-N SPECD02-E010-05-S SPECD02-E010-05-N SPECD02-E005-05-S SPECD02-E003-05-S SPECD02-E005-05-N SPECD02-E030-05-S SPECD02-E050-10-N SPECD06-E070-05-S SPECD02-E050-05-N SPECD06-E300-05-N SPECD06-E100-10-S SPECD06-E100-10-N SPECD06-E100-05-N SPECD06-E300-10-N SPECD06-E300-10-S SPECD06-E070-05-N SPECD06-E050-10-S SPECD06-E050-10-N SPECD06-E050-05-S SPECD06-E050-05-N SPECD06-E030-10-S SPECD06-E300-05-S SPECD06-E030-05-N SPECD06-E500-05-N SPECD02-E070-05-S SPECD02-E300-10-N SPECD02-E300-05-S SPECD02-E300-05-N SPECD02-E100-10-S SPECD02-E100-10-N SPECD02-E100-05-S SPECD06-E030-10-N SPECD02-E500-05-S SPECD02-E070-05-N SPECD02-E050-10-S SPECD02-E050-05-S SPECD02-E030-10-S SPECD06-E003-05-N SPECD02-E030-10-N SPECD06-E010-05-S SPECD06-E010-05-N SPECD06-E005-05-S SPECD02-E300-10-S SPECD06-E003-05-S SPECD02-E500-05-N SPECD02-E500-10-S SPECD02-E500-10-N SPECD06-E030-05-S SPECD06-E005-05-N
Hohlfaserfilter-Module, mPES-Membran, MidiKros®
Filter Tangentialfluß-Systeme
Hohlfaserfilter-Module sind besonders nützlich bei der Tangentialflussfiltration, da Prozesse problemlos von Anwendungen mit kleinem Volumen auf die Produktion im großen Maßstab skaliert werden können.
  • Hohlfaser-Membranen haben eine anisotrope Struktur
  • Filtergehäuse sind für höhere Drücke und Autoklavieren ausgelegt
  • Eine geringe Proteinbindung erhöht die Produktausbeute jedes Verarbeitungsdurchlaufs
  • Diese Filter verfügen über FLL/FLL-Anschlüsse und sind in drei effektiven Längen erhältlich
Tangentialflussfiltration wird sowohl in der MikrofiltrationMore Product Information