Hohlfaserfilter-Module, mPES-Membran, MidiKros® TC
Lieferant: Spectrum Laboratories
T04-E003-05-N T04-E030-05-N T04-E010-05-S T04-E010-05-N T04-E005-05-S T04-E003-05-S T04-E030-10-S T04-E300-10-S T04-E005-05-N T04-E300-05-S T04-E300-05-N T04-E100-10-S T04-E100-10-N T04-E100-05-S T04-E030-05-S T04-E030-10-N T04-E070-05-S T04-E070-05-N T04-E050-10-S T04-E050-10-N T04-E050-05-S T04-E050-05-N T04-E100-05-N T02-E100-05-S T02-E500-05-S T02-E500-05-N T02-E300-10-S T02-E300-10-N T02-E300-05-S T02-E300-05-N T02-E100-10-N T02-E100-05-N T02-E070-05-S T02-E070-05-N T02-E050-10-S T02-E100-10-S T02-E500-10-N T02-E500-10-S T04-E500-05-N T04-E300-10-N T06-E500-10-S T06-E050-05-N T06-E030-10-S T06-E050-10-S T04-E500-10-S T04-E500-10-N T04-E500-05-S T06-E100-10-N T06-E500-10-N T06-E500-05-S T06-E500-05-N T06-E300-10-S T06-E300-10-N T06-E300-05-S T06-E050-05-S T06-E100-10-S T06-E050-10-N T06-E100-05-S T06-E100-05-N T06-E070-05-S T06-E070-05-N T02-E050-05-N T06-E300-05-N T02-E050-10-N T06-E030-05-S T06-E030-10-N T06-E030-05-N T02-E010-05-N T02-E030-10-S T02-E030-10-N T02-E030-05-S T02-E030-05-N T02-E010-05-S T02-E005-05-S T02-E005-05-N T02-E003-05-S T02-E003-05-N T06-E003-05-S T06-E003-05-N T06-E005-05-S T06-E010-05-N T02-E050-05-S T06-E005-05-N T06-E010-05-S
SPECT04-E003-05-NEA 644 EUR
SPECT04-E003-05-N SPECT04-E030-05-N SPECT04-E010-05-S SPECT04-E010-05-N SPECT04-E005-05-S SPECT04-E003-05-S SPECT04-E030-10-S SPECT04-E300-10-S SPECT04-E005-05-N SPECT04-E300-05-S SPECT04-E300-05-N SPECT04-E100-10-S SPECT04-E100-10-N SPECT04-E100-05-S SPECT04-E030-05-S SPECT04-E030-10-N SPECT04-E070-05-S SPECT04-E070-05-N SPECT04-E050-10-S SPECT04-E050-10-N SPECT04-E050-05-S SPECT04-E050-05-N SPECT04-E100-05-N SPECT02-E100-05-S SPECT02-E500-05-S SPECT02-E500-05-N SPECT02-E300-10-S SPECT02-E300-10-N SPECT02-E300-05-S SPECT02-E300-05-N SPECT02-E100-10-N SPECT02-E100-05-N SPECT02-E070-05-S SPECT02-E070-05-N SPECT02-E050-10-S SPECT02-E100-10-S SPECT02-E500-10-N SPECT02-E500-10-S SPECT04-E500-05-N SPECT04-E300-10-N SPECT06-E500-10-S SPECT06-E050-05-N SPECT06-E030-10-S SPECT06-E050-10-S SPECT04-E500-10-S SPECT04-E500-10-N SPECT04-E500-05-S SPECT06-E100-10-N SPECT06-E500-10-N SPECT06-E500-05-S SPECT06-E500-05-N SPECT06-E300-10-S SPECT06-E300-10-N SPECT06-E300-05-S SPECT06-E050-05-S SPECT06-E100-10-S SPECT06-E050-10-N SPECT06-E100-05-S SPECT06-E100-05-N SPECT06-E070-05-S SPECT06-E070-05-N SPECT02-E050-05-N SPECT06-E300-05-N SPECT02-E050-10-N SPECT06-E030-05-S SPECT06-E030-10-N SPECT06-E030-05-N SPECT02-E010-05-N SPECT02-E030-10-S SPECT02-E030-10-N SPECT02-E030-05-S SPECT02-E030-05-N SPECT02-E010-05-S SPECT02-E005-05-S SPECT02-E005-05-N SPECT02-E003-05-S SPECT02-E003-05-N SPECT06-E003-05-S SPECT06-E003-05-N SPECT06-E005-05-S SPECT06-E010-05-N SPECT02-E050-05-S SPECT06-E005-05-N SPECT06-E010-05-S
Hohlfaserfilter-Module, mPES-Membran, MidiKros® TC
Filter Tangentialfluß-Systeme
Hohlfaserfilter-Module sind besonders nützlich bei der Tangentialflussfiltration, da Prozesse problemlos von Anwendungen mit kleinem Volumen auf die Produktion im großen Maßstab skaliert werden können.
  • Hohlfaser-Membranen haben eine anisotrope Struktur
  • Filtergehäuse sind für höhere Drücke und Autoklavieren ausgelegt
  • Eine geringe Proteinbindung erhöht die Produktausbeute jedes Verarbeitungsdurchlaufs
  • Diese Filter verfügen über ¹/₂" TC/FLL-Anschlüsse und sind in drei effektiven Längen erhältlich
Tangentialflussfiltration wird sowohl in derMore Product Information