P2-MF-05, Overall Protec Classic weiß, Gr. XXL Ausführung: - Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze - Ergonomische, dreiteilige Kapuze - Taillengummi für individuelle Größenanpassung - Erhöhte Reißverschlussabdeckung bis zum Kinn - Großzügig geschnit 1 * 50 ST
Lieferant: 3S ARBEITSSCHUTZ
P2-MF-05, Overall Protec Classic weiß, Gr. XXL Ausführung: - Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze - Ergonomische, dreiteilige Kapuze - Taillengummi für individuelle Größenanpassung - Erhöhte Reißverschlussabdeckung bis zum Kinn - Großzügig geschnit 1 * 50 ST