Überstiefel, Antistatisch
Lieferant: 3S ARBEITSSCHUTZ
000607-W-43-48
SSSA000607-W-43-48EA 3120 EUR
SSSA000607-W-43-48
Überstiefel, Antistatisch
Schuhe und Stiefel
Tyvek ist ein leichtes Material mit hoher Reiß- und Abriebfestigkeit. Es besteht aus feinen, gesponnenen Endlosfasern aus Polyethylen, die zu einem vliesartigen Material komprimiert sind.
  • Rutschfeste Sohle
  • Höhe: ~570 mm
Die Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit verspricht einen guten Tragekomfort und das Material bietet hohen Schutz vor luftgetragenen Partikeln und zahlreichen wasserlöslichen anorganischen Chemikalien.