Überschuhe, mittlere Höhe
Lieferant: 3S ARBEITSSCHUTZ
000649
SSSA000649EA 0 EUR
SSSA000649
Überschuhe, mittlere Höhe
Einweg-Kleidung
Diese Überschuhe werden aus reißfestem Tyvek® hergestellt. Sie bieten Schutz vor Flüssigkeiten und Chemikalien.
  • Mit PE-Sohle
  • Elastisch für eine perfekte Passform
Zur Anwendung in Reinräumen der Klassen 6, 7 und 8 geeginet.
Gewicht: 41 g/m²