Armstulpen, Tychem® F
Lieferant: 3S ARBEITSSCHUTZ
AS-TF-02DP
SSSAAS-TF-02DPEA 0 EUR
SSSAAS-TF-02DP
Armstulpen, Tychem® F
Einweg-Kleidung
Diese Armstulpen werden aus dem chemikalienbeständigen Material Tychem® F hergestellt.
  • Gummizug an den Enden
  • Dichte Nähte
Size: 47 cm
Standards: Kat. I