Wasserfinder
Lieferant: STANHOPE SETA
14620-0
STAN14620-0EA 0 EUR
STAN14620-0
Wasserfinder
Apparate zur Mineralöluntersuchung
Lineal aus Messing und Acryl, graduiert und auf einer Seite gerillt zum Auftragen einer dünnen Schicht Wassernachweispaste.
  • Macht Wasser unter Rohschmieröl/Rohöl und Schweröl ausfindig
  • Zur Verwendung mit Indikatorpasten und Eintauch-Maßband zur Überwachung der Tiefe
  • Eintauchzeit von 20 bis 60 Sekunden, je nach Produkt
Conforms with IP M14.