Penetrometer
Lieferant: STANHOPE SETA
17190-3 17000-3
619-0312EA 0 EUR
619-0312 STAN17000-3
Penetrometer
Penetrometer
Dieses automatische Penetrometer ist für die Qualitätskontrolle in der Kosmetikindustrie (Cremes, Zahnpasten), Lebensmittelindustrie (Käse, Marmelade) und in der Petrochemie (Wachse, Schmierstoffe, Bitumen) konzipiert.
  • Kopf mit Hebevorrichtung mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Automatische Kolbenfreigabe und -retention
  • Festkörper-Timer
  • Schnelle und präzise Positionierung mittels Kupplungszeiger
  • Aluminium-Basis mit Wasserwaage und flexiblem Lichtdimmer
Standards: ASTM
Bestellinformation: Cone and container are available separately.
Lieferumfang: Wird mit einem Kolben und Zusatzgewichten, Netzkabel und Bedienungsanleitung geliefert. Nadel und Container bitte separta bestellen.