Extraktionsgerät, Seta
Lieferant: STANHOPE SETA
21300-0
STAN21300-0EA 0 EUR
STAN21300-0
Extraktionsgerät, Seta
Extraktoren Flüssig-Flüssig-Extraktoren
Das Seta-Extraktionsgerät wird zur Bestimmung des Sedimentgehalts von Rohöl und Heizöl durch Extraktion mit Toluol verwendet.
  • Besteht aus einem verzinnten Kupfer-Wärmetauscher, einer porösen feuerfesten Hülse aus Aluminiumoxid und einem 1-Liter-Erlenmeyerkolben
B×T×H: 130×130×200 mm
Gewicht: 1,5 kg