MesenCult™ ACF Gefriermedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
05490
STMC05490EA 375 EUR
STMC05490
MesenCult™ ACF Gefriermedium
Zelleinfriermedien
Kryokonservierungsmedium für MSCs ohne tierische Bestandteile.
  • Serumfrei und frei von tierischen Bestandteilen
  • Reproduzierbar hohe Wiederherstellungsraten
  • Optimiert für MSCs, die zuvor in MesenCult™-ACF Plus-Medium oder MesenCult™-Medium kultiviert wurden
  • Erhält die Multipotenz und Expansionsfähigkeit menschlicher MSCs
  • Praktisches, gebrauchsfertiges Format
Das MesenCult™-ACF-Gefriermedium ist ein definiertes, serumfreies und tierbestandteilfreies Medium zur Kryokonservierung mesenchymaler Stammzellen (MSCs). Dieses vollständige und gebrauchsfertige Medium wird für menschliche MSCs empfohlen, die zuvor in MesenCult™-ACF Plus-Medium oder MesenCult™-Medium (MesenCult™-Proliferationskit) kultiviert wurden. Gefrorene menschliche MSCs sollten bei –135 °C (flüssiger Stickstoff) oder kälter gelagert werden.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').