STEMscript™ cDNA-Synthesekit mit Zufallsprimern
Lieferant: STEMCELL Technologies
Für die Reverse Transkription von RNA ohne Poly(A)-Schwänze vor qPCR oder RNA-Sequenzierung.
Verwenden Sie das STEMscript™ cDNA-Synthesekit mit Zufallsprimern für die Reverse-Transkription von RNA ohne Poly(A)-Enden (z. B. rRNA, tRNA, degradierte RNA, aus prokaryotischen Quellen isolierte RNA und RNA mit bekannten Sekundärstrukturen) vor der qPCR oder RNA-Sequenzierung.
Dieses Kit enthält drei Komponenten, die für eine effiziente Synthese von Erststrang-cDNA zur Vorbereitung der qPCR-Amplifikation optimiert wurden: STEMscript™ Reverse-Transkriptase-Mix (enthält STEMscript™ Reverse-Transkriptase, gereinigt aus rekombinantem E. coliund rekombinantem Ribonuklease-Inhibitor), STEMscript™-Reaktionspuffer (enthält Primer, MgCl₂ und dNTPs) und nukleasefreies Wasser.
Zufallsprimer sind ideal für die Reverse-Transkription von RNA ohne Poly(A)-Enden. Für die Reverse-Transkription eukaryotischer mRNA mit Poly(A)-Enden verwenden Sie bitte das STEMscript™ cDNA-Synthesekit mit Oligo(dT)-Primern, das Primer enthält, die sich an die Poly(A)-Enden anlagern.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').