AAV helfer-freies System
Lieferant: STRATAGENE
240109 240071 240073 240074 240075 240109
STRA240109EA 624 EUR
STRA240109 AGLS240071 AGLS240073 AGLS240074 AGLS240075 AGLS240109
AAV helfer-freies System
Vektoren, Plasmide und Bibliotheken
Das AAV helfer-freies System eliminiert die Notwendigkeit einer Wildtyp-Adenovirus-Koinfektion sowohl bei der AAV-Vektorproduktion als auch bei den AAV-Stammtiterierungsschritten, wodurch dieses System vollständig Helfervirus-frei und sicherer wird. Dieses System funktioniert mit einem breiten Wirtsspektrum und infiziert sowohl sich teilende als auch sich nicht teilende Zellen.
  • Stabile Genexpression
  • Virus mit hohem Titer
  • Geringere Toxizität im Vergleich zu nicht-viralen Methoden der Genabgabe
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.