(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lithium ≥98%
Lieferant: abcr
AB120843.0005 03-5001-5G
ABCRAB120843.0005EA 0 EUR
ABCRAB120843.0005 STRE03-5001-5G
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₁₁H₁₉LiO₂
Siedepunkt: 295 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 265…268 °C
MDL: MFCD00142754
CAS-Nummer: 22441-13-0