4-Methoxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)boran, 4-Methoxybenzolboronsäure
05-0880-5G
STRE05-0880-5GEA 133 EUR
STRE05-0880-5G
4-Methoxyphenylboronsäure ≥97%
4-Methoxyphenylboronsäure
Boronic Acid and Ester
Formel: C₇H₉BO₃
Molecular Weight: 151.96 g/mol
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039139
CAS-Nummer: 5720-07-0