1,3-Bis(1-adamantyl)imidazoliumchlorid ≥97%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Achtung
|
07-0322-250MG
STRE07-0322-250MGEA
242
EUR
STRE07-0322-250MG
1,3-Bis(1-adamantyl)imidazoliumchlorid ≥97%
1,3-Bis(1-adamantyl)imidazoliumchlorid
NHC
Formel:
C₂₃H₃₃ClN₂ Schmelzpunkt: 345…346 °C |
MDL:
MFCD03788919 CAS-Nummer: 131042-78-9 |