1,3-Di-tert-butylimidazoliumchlorid ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Achtung
|
07-0368-250MG
STRE07-0368-250MGEA
162
EUR
STRE07-0368-250MG
1,3-Di-tert-butylimidazoliumchlorid ≥98%
1,3-Di-tert-butylimidazoliumchlorid
NHC
Formel:
C₁₁H₂₁ClN₂ |
MDL:
MFCD03840576 CAS-Nummer: 157197-54-1 |