1,3-Bis(4-chlorphenyl)imidazoliumchlorid ≥97%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Achtung
|
07-0490-250MG
STRE07-0490-250MGEA
159
EUR
STRE07-0490-250MG
1,3-Bis(4-chlorphenyl)imidazoliumchlorid ≥97%
1,3-Bis(4-chlorphenyl)imidazoliumchlorid
NHC
Formel:
C₁₅H₁₁Cl₃N₂ Schmelzpunkt: 251…252 °C |
MDL:
MFCD03788924 CAS-Nummer: 141556-46-9 |