Magnesiumoxid ≥99,99% (Mg-Basis), PURATREM
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung
12-2025-5G
STRE12-2025-5GEA 117 EUR
STRE12-2025-5G
Magnesiumoxid ≥99,99% (Mg-Basis), PURATREM
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Siedepunkt: 3600 °C
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700