Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')aluminium ≥99% (99.9%-Al)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Synonyme: Al(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)aluminum
13-5000-1G
STRE13-5000-1GEA 0 EUR
STRE13-5000-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')aluminium ≥99% (99.9%-Al)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')aluminium
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₃₃H₅₇AlO₆
Molecular Weight: 576.78 g/mol
Siedepunkt: >400 °C/ 150 °C (0.01 mmHg) (Zers./ Subl.)
Schmelzpunkt: 255…258 °C
MDL: MFCD00058918
CAS-Nummer: 14319-08-5