Dicyclohexylphosphin ≥98%

Lieferant: abcr
Gefahr

AB112645.0010 15-1120-10G
ABCRAB112645.0010EA 0 EUR
ABCRAB112645.0010 STRE15-1120-10G
Dicyclohexylphosphin ≥98%
Dicyclohexylphosphine

Phosphine

Formel: C₁₂H₂₃P
Siedepunkt: 129 °C (8 mmHg)
Dichte: 0,98
MDL: MFCD00014296
CAS-Nummer: 829-84-5
EINECS: 212-590-9
UN: 2845
ADR: 4.2,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR