Tri-tert-butylphosphin 10% (w/w) in Hexanen ≥99%

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr


In eine Sure/Seal™-Flasche verpackt (Handelsmarke von Sigma-Aldrich Co. LLC).

15-5812-50G
STRE15-5812-50GEA 612 EUR
STRE15-5812-50G
Tri-tert-butylphosphin 10% (w/w) in Hexanen ≥99%
Tri-tert-butylphosphin

Phosphine

Formel: C₁₂H₂₇P
Dichte: 0,680
MDL: MFCD00015006
CAS-Nummer: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 1993
ADR: 3,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR