Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat ≥99%

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung

Synonyme: Tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate

15-6000-1G
STRE15-6000-1GEA 154 EUR
STRE15-6000-1G
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat ≥99%
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat

Phosphine

Formel: C₁₂H₂₈BF₄P
Molecular Weight: 290,13 g/mol
Schmelzpunkt: 261 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD04039975
CAS-Nummer: 131274-22-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR