tri-Calciumphosphat (∼37% Ca)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
20-2039-250G
STRE20-2039-250GEA
38.5
EUR
STRE20-2039-250G
tri-Calciumphosphat (∼37% Ca)
tri-Calciumphosphat
Formel:
Ca₃(PO₄)₂ Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00015984 CAS-Nummer: 7758-87-4 EINECS: 231-840-8 Merck Index: 12,01741 |