Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')scandium(III) ≥99% (99.9%-Sc)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Synonyme:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)scandium(III), Sc(TMHD)3
21-1000-500MG
STRE21-1000-500MGEA
151
EUR
STRE21-1000-500MG
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')scandium(III) ≥99% (99.9%-Sc)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')scandium(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₃₃H₅₇O₆Sc Molecular Weight: 594.758 g/mol Siedepunkt: 275 °C (Zers.) Schmelzpunkt: 150…152 °C |
MDL:
MFCD00169875 CAS-Nummer: 15492-49-6 |