Eisen(III)acetylacetonat ≥99%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung
Synonyme: Tris(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Eisen(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Eisen(III)-2,4-pentandionat
26-2300-50G
STRE26-2300-50GEA 32.5 EUR
STRE26-2300-50G
Eisen(III)acetylacetonat ≥99%
Eisen(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁FeO₆
Molecular Weight: 353.18 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 184 °C
Dichte: 5.24
MDL: MFCD00000020
CAS-Nummer: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5