Dodecacarbonyltrieisen stabilisiert

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr

Synonyme: Triiron dodecacarbonyl, Iron dodecacarbonyl

Stabilisierung: 5-10% Stabilisiert mit Methanol

26-2500-10G
STRE26-2500-10GEA 182 EUR
STRE26-2500-10G
Dodecacarbonyltrieisen stabilisiert
Dodecacarbonyltriiron

Metal Carbonyls

Formel: C₁₂Fe₃O₁₂
Molecular Weight: 503.66 g/mol
Schmelzpunkt: 140 °C (Zers.)
Dichte: 2.00
MDL: MFCD00135617
CAS-Nummer: 17685-52-8
EINECS: 241-668-5
UN: 2926
ADR: 4.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR