Pentacarbonyleisen ≥99,5% (99.9+%-Fe)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr
Synonyme: Eisenpentacarbonyl
26-2800-250G
STRE26-2800-250GEA 196 EUR
STRE26-2800-250G
Pentacarbonyleisen ≥99,5% (99.9+%-Fe)
Pentacarbonyliron
Metal Carbonyls, Volatile Metal Carbonyls for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₅FeO₅
Molecular Weight: 195.9 g/mol
Siedepunkt: 103 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.490
Flammpunkt: 5 °F
MDL: MFCD00011001
CAS-Nummer: 13463-40-6
EINECS: 236-670-8
UN: 1994
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,05111