Kupfer(II)-2-ethylhexanoat (16 - 19% Cu) lösungsmittelfrei

Lieferant: abcr
Achtung

Synonyme: 2-Ethylcapronsäure Kupfer(II)salz, Kupferbis(2-ethylhexanoat), Heptan-3-carbonsäure Kupfer(II)salz, 2-Ethylhexansäure Kupfer(II)salz

S29-2941.0100 29-2941-25G 29-2941-100G
ABCRS29-2941.0100EA 0 EUR
ABCRS29-2941.0100 STRE29-2941-25G STRE29-2941-100G
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat (16 - 19% Cu) lösungsmittelfrei
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat
Formel: C₁₆H₃₀CuO₄
Molecular Weight: 349.96 g/mol
Schmelzpunkt: 252
MDL: MFCD00015695
CAS-Nummer: 149-11-1
EINECS: 205-731-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR