Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')kupfer(II) ≥99%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Synonyme: Cu(TMHD)2, Copper(II)bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
29-3000-1G
STRE29-3000-1GEA 0 EUR
STRE29-3000-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')kupfer(II) ≥99%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')kupfer(II)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₂₂H₃₈CuO₄
Molecular Weight: 430.08 g/mol
Siedepunkt: 315 °C/ 88 °C (0.05 mmHg) (Zers./ Subl.)
Schmelzpunkt: 198 °C
MDL: MFCD00058920
CAS-Nummer: 14040-05-2