Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')strontium Hydrat
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Synonyme:
Sr(TMHD)2, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)strontium hydrate
38-1000-25G
STRE38-1000-25GEA
1820
EUR
STRE38-1000-25G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')strontium Hydrat
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')strontium Hydrat
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₂₂H₃₈O₄Sr·H₂O Molecular Weight: 472.17 g/mol Siedepunkt: 250 °C/ 230 °C (0.05 mmHg) (Zers./ Subl.) Schmelzpunkt: 200…203 °C |
MDL:
MFCD00151017 CAS-Nummer: 199445-30-2 |